Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston – runde HDPE-Enghalsflaschen, durchscheinend braun, mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Die braunen Thermo Scientific™ Nalgene Boston Enghalsrundflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE und verringerter UV-Lichtdurchlässigkeit schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten. Ideal für Verpackungsanwendungen.
- Undurchsichtige braune HDPE-Enghalsflaschen mit ebensolchen Verschlüssen aus Polypropylen
- Die gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest
- Mit Verschlüssen ohne Einlagen
- Großpackung für Verpackungsanwendungen
- Erfüllen die Vorschriften der US-Pharmakopeia (USP) für lichtundurchlässige Behälter
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 60 ml (2 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 60 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Farbe | Braun |
| Beschreibung | Enghalsflasche „Boston Round“ |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14 mm |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Anzahl pro Packung | 1000 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.