Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene Lichtundurchlässige Boston-Round-Flaschen aus weißem HDPE ohne Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Rundflaschen aus lichtundurchlässigem, weißem HDPE ohne Verschluss sind beständig gegen Chemikalien, schützen lichtempfindliche Produkte und erfüllen die Anforderungen des US-Arzneimittelbuches USP (neueste Ausgabe) an lichtbeständige Behälter.
- Undurchsichtiges weißes HDPE
- Konform mit den aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter
- Die haltbaren und gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
- Robust und durchsichtig, mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
- Für den Einsatz in Gefrierschränken bis zu -100 °C
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
In Großpackungen verpackt; Verschlüsse separat erhältlich (Serie 362150).
Hinweis:
Für diese Flaschen sind zahlreiche farbige Verschlüsse separat erhältlich.
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Farbe | Lichtundurchlässig, weiß |
| Beschreibung | Enghalsflasche „Boston Round“ |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lichtempfindliche Produkte mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Anzahl pro Packung | 1000 |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.