Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen
Beschreibung
Gewährleistung leckagefreier Dienste mit sicher sitzenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatz-Schraubverschlüssen und Dichtungen für Nalgene Ballonflaschen.
- Speziell für Nalgene Ballonflaschen hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Ersatzverschluss |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 12 |
| Anzahl pro Packung | 12 |
| Halsausführung | 53B |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Schraubverschluss und Dichtung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Große Nalgene Ballonflaschen und Flaschen |
| Verschlussgröße | 53B |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.