Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zertifizierte HDPE-Enghalsflasche mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Artikelnummer. p-4521682
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 18898141
Marke: Thermo Scientific™ N3190125
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Empfohlen für Wasser- und Flüssigkeitsproben bei Umweltanalysen, insbesondere für wichtige Projekte, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport einen hohen Stellenwert haben.
Für Wasser- und Flüssigkeitsproben bei Umweltanalysen empfohlen, insbesondere für wichtige Projekte, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport einen hohen Stellenwert haben. Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter mit Qualitätssiegel sind garantiert bruch- und auslaufsicher†. Diese robuste Konstruktion hält den Strapazen von Feldeinsätzen stand. Die Zertifizierung der Nalgene Enghalsflaschen aus HDPE bestätigt, dass sie die EPA-Leistungsstandards für Spurenmetalle und Wasserqualitätsparameter erfüllen.
  • HDPE-Behälter mit auslaufsicherem Verschluss aus Polypropylen
  • Garantiert auslaufsicher
  • Zertifiziert für die Einhaltung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse auf Spurenelemente und Qualitätsparameter von Wasser
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Enger Hals für präzises Ausgießen
  • Empfohlen zur Entnahme von Wasserproben und anderen niedrigviskosen Flüssigkeiten
Inhalt:
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle und Wasserqualitätsparameter erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Garantie: 90 Tage
Hinweis:
†Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher«: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Zertifizierungsparameter Metalle und Wasserqualitätsparameter, Diquot/Paraquot
Farbe Naturfarben
Beschreibung Nalgene Enghalsflasche aus HDPE
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 7.69 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,96 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 19.53 cm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72
Ersatzverschluss NA
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Metall- und Wasserqualitätsparameter
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 4.8 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 143 mL
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Höhe (metrisch) 101 mm
Produkttyp Closure
Höhe (angloamerikanisch) 3,97 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.