Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zertifizierte braune HDPE-Weithaltflasche mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521696
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
15141156 125 ml 38 mm 72 Stück
15161156 250 ml 43 mm 72 Stück
15101166 500 ml 53 mm 48 Stück
15111166 1000 ml 63 mm 24 Stück
4 options
Artikelnummer. 15141156
Marke: Thermo Scientific™ N3010125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flaschen zum sicheren Lagern und Transportieren wichtiger Proben. Diese robuste Konstruktion hält den anspruchsvollen Feldeinsätzen stand
Die zertifizierten, braunen Thermo Scientific™ Nalgene HDPE-Weithalsflaschen eignen sich aufgrund ihrer robusten Konstruktion auch für anspruchsvolle Außeneinsätzen und werden daher für wichtige Projekte empfohlen, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport der Proben besonders wichtig sind. Die Nalgene Behälter mit Qualitätssiegel sind garantiert bruch- und auslaufsicher†. Zertifizierte Behälter erfüllen bzw. übertreffen die EPA-Leistungsstandards für Metalle und Wasserqualitätsparameter, einschließlich Diquot und Paraquot. Zum Sammeln von Wasser-, Abwasser-, Schlamm- und Sickerwasserproben sowie von anderen Proben für Umweltanalysen geeignet.
  • Braune HDPE-Behälter mit auslaufsicherem† Polypropylen-Verschluss; empfohlen für lichtempfindliche Analyten
  • Garantiert auslaufsicher†
  • Zertifiziert für die Einhaltung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse auf Spurenelemente und Qualitätsparameter von Wasser einschließlich Diquot und Paraquot
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Entleeren
  • Empfohlen für die Entnahme eines breiten Spektrums an Umweltprobenmatrizen
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsnormen oder höher für Metalle und Wasserqualitätsparameter, inkl. Diquot und Paraquot
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Zertifizierungsparameter Metalle und Wasserqualitätsparameter, Diquot/Paraquot
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Nalgene Weithalsflasche aus braunem HDPE
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.13 Zoll
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,96 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 2.87 cm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72
Verpackung 72er-Karton
Ersatzverschluss NA
Sterilität Unsteril
Zertifiziert Metalle und Wasserqualitätsparameter, Diquot/Paraquot
Verschlussfarbe Bernsteinfarben
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 5,1 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 150 ml
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Höhe (metrisch) 99 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,89 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.