Learn More
Thermo Scientific™ Volumetrische Nalgene™ Kolben der Klasse B aus Polymethylpenten (PMP) mit Schraubverschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15901631
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Verschlussgröße:
13mm
20mm
24 mm
28 mm
Fehlergrenze:
± 0.16mL
± 0.24mL
± 0.40mL
±0.10 ml
± 0.60 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
8 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Fehlergrenze Packungsgröße
15901631 100 mL 20mm ± 0.16mL 12 Stück
15991621 50 mL 13mm ±0.10 ml 12 Stück
10632821 100 mL 20mm ± 0.16mL 1 Stück
15911631 250 mL 20mm ± 0.24mL 12 Stück
10048560 250 mL 20mm ± 0.24mL 1 Stück
15921631 500 mL 24 mm ± 0.40mL 8 Stück
10333441 1000 mL 28 mm ± 0.60 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15901631 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 40010100
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützen Sie sich mit diesen Messkolben , die so kalibriert sind, dass sie bei 20 Grad Flüssigkeit einhalten und liefert, vor Leckagen, Bruch und Kontamination
Thermo Scientific
Leichter als Glas, transparenter als Polypropylen und hoher Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Leichter als Glas, schützen diese bruchsicheren Messkolben vor Leckagen und Kontamination. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Bruchsicher und mit hervorragender chemischer Beständigkeit für jahrelangen zuverlässigen Einsatz im Labor
  • Individuell handkalibrierte, permanente farbige Graduierungslinie und ovaler Markierungspunkt für einfaches Ablesen der Flüssigkeitsstände
  • Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert
  • Schraubverschlüsse aus Polypropylen
  • Erfüllt die Toleranzwerte gemäß US-Standard ASTM™ E288 und ISO 384 Klasse B für konsistente Qualität und Zuverlässigkeit
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†/Graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 Unzen
Zertifizierung/Konformität Erfüllt die Toleranzwerte gemäß US-Standard ASTM™ E288 und ISO 384 Klasse B für konsistente Qualität und Zuverlässigkeit
Beschreibung Messkolben , PMP, 100 ml mit Schraubverschluss
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material PMP
Höhe (angloamerikanisch) 7,5 in.
Höhe (metrisch) 18,4 cm
Fehlergrenze ± 0.16mL
Anzahl pro Karton 12
Anzahl pro Packung 1
Autoklavierbar Autoklavierbar, wirkt sich jedoch auf die Genauigkeit aus
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Mouth Style Enghals
Sterilität Unsteril
Klasse B
Bodenform Rund
Verschlusstyp Schraube
Außendurchmesser (metrisch) 55 mm
Gewicht (metrisch) 20 g
Kulturfläche Nicht zutreffend
Oberflächenbehandlung Keine
Arbeitsvolumen (metrisch) 100 mL
Verschlussgröße 20mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Achtung: Autoklavierbar, dadurch wird jedoch die Genauigkeit beeinträchtigt. Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Kappe entfernen.
†Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.