Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Durchsichtige Diagnostikflaschen aus PETG mit Verschluss: Steril, Großpackung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10157082
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10157082 5 ml 500 Stück
10501465 10 ml 500 Stück
10777263 20 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10157082 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3420350005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 €
    888.00 € / 500 Stück
    Sparen 517.00 €
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die transparenten Diagnosefläschchen aus PETG eignen sich optimal zur Probenahme, Aufbewahrung und zum Versand von kleinen Mengen an wertvollen Reagenzien bei vielen sterilen Anwendungen mit kleinen Volumen.
Diese Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikafläschchen aus durchsichtigem PETG mit Verschluss eignen sich besonders für Probename, Aufbewahrung und Versand kleinerer Volumen wertvoller Reagenzien. Diese Fläschchen sind ideal für Testkits und für viele sterile Anwendungen mit kleineren Volumen.
Eigenschaften:
  • Polyethylen-Terephthalat (PETG) mit hervorragender Durchsichtigkeit zur Anzeige des Inhalts
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Mit weißem Verschluss aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit Einlage für Auslaufsicherheit†
Bestellinformationen:
Diagnostikfläschchen werden mit aufgesetztem Verschluss in Schrumpffolie verpackt auf einem Tablar geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 5 ml (0.16 oz.)
Kapazität (metrisch) 5 ml
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 11 mm
Material PETG
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 100
Sterilität Steril
Halsausführung 20 bis 415 mm
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 44 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,876 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,45 in.
Verschlussauskleidung Mit Beschichtung
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 20-415 mm
Durchmesser (metrisch) 22 mm
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 0.16 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1315 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Produkttyp Enghalsflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.