Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Durchsichtige Diagnostikflaschen aus PETG mit Verschluss: Steril, Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521862
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10157082 5 ml 500 Stück
10501465 10 ml 500 Stück
10777263 20 ml 500 Stück
3 options
Artikelnummer. 10157082
Marke: Thermo Scientific™ 3420350005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die transparenten Diagnosefläschchen aus PETG eignen sich optimal zur Probenahme, Aufbewahrung und zum Versand von kleinen Mengen an wertvollen Reagenzien bei vielen sterilen Anwendungen mit kleinen Volumen.
Diese Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikafläschchen aus durchsichtigem PETG mit Verschluss eignen sich besonders für Probename, Aufbewahrung und Versand kleinerer Volumen wertvoller Reagenzien. Diese Fläschchen sind ideal für Testkits und für viele sterile Anwendungen mit kleineren Volumen.
Eigenschaften:
  • Polyethylen-Terephthalat (PETG) mit hervorragender Durchsichtigkeit zur Anzeige des Inhalts
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Mit weißem Verschluss aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit Einlage für Auslaufsicherheit†
Bestellinformationen:
Diagnostikfläschchen werden mit aufgesetztem Verschluss in Schrumpffolie verpackt auf einem Tablar geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 5 ml (0.16 oz.)
Kapazität (metrisch) 5 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.16 oz.
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 11 mm
Material PETG
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 100
Sterilität Steril
Halsausführung 20 bis 415 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1315 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 44 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 0,876 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,45 in.
Verschlussauskleidung Mit Beschichtung
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 20-415 mm
Durchmesser (metrisch) 22 mm
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.