Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Lagerung, Mischung und Abgabe von Reagenzien in Thermo Scientific™ Nalgene™ geschlossenen kuppelförmigen Polypropylen-Tanks.
Marke:  Thermo Scientific™ 2650-0055
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10469970
  • 1345.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lagern, mischen und dispensieren Sie Reagenzien mittels der Thermo Scientific™ Nalgene™ geschlossenen kuppelförmigen Polypropylen-Tanks, die für die Verwendung als geschlossenes Behältersystem entwickelt wurden. Die Tanks werden in Größen von 75 bis 380 l angeboten und verfügen über eine Halsöffnung von 150 mm mit einem Dichtungsverschluss zur sicheren Abdichtung.
Eigenschaften:
  • Tanks können mit Ablasshähnen ausgerüstet werden
  • Autoklavierbare Tanks und Verschlüsse aus Polypropylen
Kompatibel mit:
Für die Verwendung mit Verschlüssen mit Mixerhalterung für geschlossene kuppelförmige Tanks (Kat.-Nr. 2651-0200), BioTech Überkopfmixern (Kat.-Nr. 2653-0010 und 2653-0020) und den unteren Bauteilen für Biotech Mixer (Kat.-Nr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075 & 2654-0100).
Spezifikation
Spezifikation
22 in.
Erfüllt die Vorschriften der FDA-Richtlinie 177.1520 sowie USP Klasse VI-Anforderungen
Polypropylen
210 L
100,3 cm
Behälter mit geschlossener Kuppel
56 cm
55 gal.
39,5 in.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.