Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene Verschlüsse für Tropfflaschen - Großpackung
Artikelnummer. 10592805
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Weiß
Packungsgröße:
2000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10592805 Weiß 2000 Stück
10737123 Naturfarben 2000 Stück
10018782 Gelb 2000 Stück
10364103 Grün 2000 Stück
10232723 Rot 2000 Stück
10485703 Blau 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10592805 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3127600010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific Nalgene Verschlüsse passen auf Tropfflaschen der Katalognummern 312750 und 312751.
Bestellen Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschenverschlüsse, um das Nalgene Tropfflaschensystem zu vervollständigen. Verschlüsse passen für Tropfflaschen Kat. Nr. 312750 und 31275 und sind in mehreren Farben erhältlich, um die Identifizierung von Reagenzien zu erleichtern.
Eigenschaften:
  • Polypropylen
  • In verschiedenen Farben erhältlich
Bestellinformationen:
Tropfflaschenverschlüsse sind in Großpackungen zu 2.000/Packung erhältlich. Separate Bestellung von Nalgene Tropfkontrollspitzen (Kat. Nr. 312758, 312759) und Tropfflaschen (Kat. Nr. 312750, 312751).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Halsausführung 15-415
Closure Included Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Tropfflaschen 312750 und 312751.
Verschlussmaterial Polypropylen
Zertifizierung/Konformität Gemäß ISO-Norm 13485:2003 hergestellt.Tropfflaschen-Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Produkttyp Verschluss