Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Artikelnummer. 10424423
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
5 gal.
7.5 gal.
10 gal.
15 gal.
30 gal.
55 gal.
80 gal.
100 gal.
150 gal.
200 gal.
Packungsgröße:
10 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
10424423 15 gal. 10 Stück
10511315 5 gal. 10 Stück
10141133 7.5 gal. 10 Stück
10050063 10 gal. 10 Stück
10561695 30 gal. 10 Stück
10767104 55 gal. 10 Stück
10069632 80 gal. 10 Stück
10405183 100 gal. 10 Stück
10079632 150 gal. 10 Stück
10243243 200 gal. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10424423 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3430500015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00 €
    508.00 € / 10 Stück
    Sparen 137.00 €
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Tankauskleidungen aus Polyethylen-Film mit offenem Beutel und flachem Boden ermöglichen eine kostengünstige Einweg-Flüssigkeitsverarbeitung und verbessern die Mischfähigkeit.
Erweitern Sie Ihre Mischmöglichkeiten mit flachbodigen Offensack-Auskleidungen. Thermo Scientific™ Nalgene™ Tankauskleidungen aus Coex-Polyethylenfolie ermöglichen eine kostengünstige Einweg-Verarbeitung von biopharmazeutischen und diagnostischen Reagenzflüssigkeiten unter Verwendung fester Nalgene zylindrischer Kunststofftanks. Coex-Polyethylenfolie ist frei von tierischen Komponenten (ADCF).
  • Passend für Nalgene zylindrische Tanks mit einem Fassungsvermögen von 19 l (5 gal.) bis 787 l (200 gal.)
  • Die gamma-bestrahlten, lebensmittelechten Folien sind nicht zytotoxisch und zertifiziert nicht pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gammabestrahlt: 57 l (15 gal.)
Typ Tankauskleidung
Material Polyethylen
Kapazität (angloamerikanisch) 15 gal.
Kapazität (metrisch) 57 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene zylindrische Tanks von 5 gal (19 ) bis 200
Anzahl pro Karton 10
Anzahl pro Packung 10
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.