Learn More
Thermo Scientific™ Nalgen™ Kryoboxen für Locator™ und Locator Plus Systeme
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Fläschchen (100)
Fläschchen (25)
Fläschchen (81)
Fläschchenkapazität:
25
81
100
Menge:
1/Packung
10/Packung
20/Karton
40/Packung
80/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
25 Stück
40 Stück
81 Stück
Beschreibung
Umfassende Lösung für die Verwendung von Kunststoff anstelle von Hartfaser verfügbar Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoboxen für Locator™ und Locator Plus-Systeme können mit Edelstahlgestellen in Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräten verwendet werden.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Cryogenic Storage Box |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 7,06 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 2 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Locator 8 Plus |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Fläschchenkapazität | 25 |
| Aufnahmevermögen | Fläschchen (25) |
| Menge | 80/Karton |