Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10447452
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
Verschlussfarbe:
Diverse
Weiß
Packungsgröße:
25 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Packungsgröße
10447452 8 ml Weiß -
10739441 4 ml Weiß 25 Stück
10332862 15 ml Diverse 25 Stück
10532093 15 ml Weiß 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 10447452 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 27519025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.53 €
    42.20 € / 25 Stück
    Sparen 6.33 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Für eine genaue, zuverlässige und wiederholbare Dosierung verschiedener Reagenzien. Diese Tropfflaschen aus undurchsichtigem LDPE eignen sich optimal für lichtempfindliche Lösungen. Eine herausragende Alternative zu Pipettierern.
Die weißen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Tropfflaschen zur präzisen, zuverlässigen und wiederholbaren Ausgabe verschiedener Reagenzien sind eine hervorragende Alternative zu Pipettiergeräten. Nalgene™ Tropfflaschen aus lichtundurchlässigem LDPE eignen sich ideal für Uv-empfindliche Anwendungen. Für die Abgabe einzelner 40 μl-Tropfen (auf Wasserbasis; Viskosität beeinflusst die Tropfengröße) entwickelt. Sie weisen ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf und sind für die meisten biotechnologischen, diagnostischen und pharmazeutischen Anwendungen geeignet.
  • Dosierspitze rastet für sicheren Halt ein
  • Dosierspitze und Verschlüsse enthalten; wählen Sie zwischen weißen und bunten Verschlüssen
  • Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8 ml
Farbe Weiß
Beschreibung LDPE-Tropfflasche
Enthält Dispensierspitze und Verschlüsse
Material LDPE
Anzahl pro Karton 25
Anzahl pro Packung 25
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Dropper Capacity 8 mL
Drop Size 40 μl
Verschlussgröße 15 bis 415 mm
Verschlusstyp Tropfkontrollspitze
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Kapazität (angloamerikanisch) 0,27 oz.
Form Rund
Produkttyp Tropfflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.