Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Füll-/Belüftungsverschlüsse
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Nalgene™ Füll-/Belüftungsverschlüsse für die aseptische Handhabung bei pharmazeutischen sowie biotechnologischen und labortechnischen Flüssigkeitstransferanwendungen. Diese Verschlüsse mit 3 Anschlüssen erlauben den Anschluss zusätzlicher Komponenten für den Flüssigkeitstransfer wie z. B. aseptische Verbindungsstücke und Belüftungsfilter. Sie sind zur Verwendung mit Nalgene Flaschen und Ballonflaschen mit 53B- und 83B-Verschlüssen erhältlich, einschließlich vormontierter platingehärteter Silikonschläuche in unterschiedlichen Längen für eine einfache kundenspezifische Anpassung der Flaschen und Ballonflaschen.
- Die autoklavierbaren Verschlüsse passen auf fast alle Nalgene-Flaschen und Ballonflaschen
- Auslaufsichere† Systeme ermöglichen im Vergleich zum einfachen Ausgießen die sichere, aseptische Handhabung wertvoller Produkte
Im Lieferumfang enthaltencludes:
Nalgene 50 platinbehandelte Silikonschläuche und TPE-Belüftungsanschlusskappe.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 53 mm |
| Beschreibung | Verschluss mit 3 Zugängen |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | 1/4 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 6.35 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene Flaschen und Ballonflaschen mit 53B-Verschlüssen |
| Länge (metrisch) | 7.62 cm |
| Material | Polypropylen, TPE-Dichtung, TPE, Platinvernetzte Silikonschläuche |
| Produkttyp | Verschluss |
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.