Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated HDPE, Carboy with Closure
Artikelnummer. 10383231
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10383231 20 l 1 Stück
10750982 10 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10383231 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20970050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00 €
    148.50 € / 1 Stück
    Sparen 59.50 €
    28% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verbesserung der langfristigen Aufbewahrungsleistung, Verhinderung von Permeationsverlusten und für weniger extrahierbare Substanzen. Eine kostengünstige Alternative zu teuren Fluorpolymerbehältern.
Diese für eine Vielzahl von Säuren, Basen und aggressiven organischen Lösungsmitteln geeigneten fluorierten Thermo Scientific™ Nalgene™ Ballonflaschen mit Verschluss zeichnen sich durch sehr gutes Langzeitverhalten als Behälter aus, vermeiden Verluste durch Permeation und geben nahezu keine Stoffe an ihren Inhalt ab. Die Oberflächen (innen und außen) dieser sicheren, haltbaren und preiswerten Ballonflaschen sind fluoriert, wodurch die Barrierewirkung gesteigert und Absorption und Durchdringung von Lösungsmitteln verringert werden. Die Fluorierung verbessert das Langzeitverhalten als Behälter und verringert bzw. vermeidet Verluste durch Permeation.
  • Auslaufsicher†
  • Besonders stabile Wand ist sicher, haltbar sowie riss- und schlagfest
  • Polypropylen-Schraubverschlüsse in Lieferumfang enthalten
† Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83 B
Farbe Weiß (durchscheinend)
Innendurchmesser (metrisch) Hals 64 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbessert die langfristige Leistungsfähigkeit des Behälters, verhindert Verlust durch Permeation und sorgt für geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen., Transportation ​
Höhe (metrisch) mit Verschluss 528 mm
Material HDPE
Mouth Style Enghals
Anzahl pro Karton 4/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Griff
Sterilität Non-sterile
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.