Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierter Kanister mit Hahn; fluoriertes HDPE, Tefzel™ ETFE-Hahn, fluorierter weißer PP-Schraubverschluss
Artikelnummer. 10440811
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9L
20L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10440811 9L 1 Stück
10050451 20L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440811 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DS23270020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00 €
    193.99 € / 1 Stück
    Sparen 99.01 €
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: Ideal zum Lagern und Dispensieren zahlreicher Lösungsmittel; Verschlussmaterial: Fluoriertes Polypropylen; Farbe: Weiß
Thermo Scientific™ Nalgene Fluorierter Kanister besitzen ein platzsparendes Design zur Lagerung und Ausgabe verschiedener Lösungsmittel.
Diese Kanister sind durch eine weite Öffnung zum Befüllen und Reinigen sowie einen robusten Edelstahlgriff gekennzeichnet. Durch die fluorierte Oberfläche (innen und außen) werden die Sperreigenschaften verbessert und die Lösungsmittelabsorption vermindert, während die Langzeitleistung des Behälters gesteigert wird und Permeationsverluste verhindert werden
Eigenschaften:
  • Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten
  • Eingearbeiteter Hahnansatz für bessere Haltbarkeit und Auslaufsicherheit
  • Die rechteckige Form spart wertvollen Platz
  • Graduiert
Inhalt:
ETFE-Hahn und fluorierter weißer Polypropylen-Schraubverschluss
Achtung:
Nicht für entzündliche Flüssigkeiten geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2.4 Gallone.
Kapazität (metrisch) 9L
Verschlussmaterial Fluoriertes Polypropylen
Verschlussgröße 100mm
Farbe Weiß (lichtundurchlässig)
Beschreibung Autoklavierbare rechteckige Ballonflasche mit Hahn
Innendurchmesser (metrisch) Hals 89mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Lagern und Dispensieren zahlreicher Lösungsmittel
Höhe (metrisch) mit Verschluss 358mm
Enthält Eingegossener Hahnansatz
Länge (metrisch) 216mm
Material Fluoriertes HDPE
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn
Breite (metrisch) 147mm