Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierter Kanister mit Hahn; fluoriertes HDPE, Tefzel™ ETFE-Hahn, fluorierter weißer PP-Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9078037
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9L
20L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10440811
Marke: Thermo Scientific™ DS23270020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Ideal zum Lagern und Dispensieren zahlreicher Lösungsmittel; Verschlussmaterial: Fluoriertes Polypropylen; Farbe: Weiß
Thermo Scientific™ Nalgene Fluorierter Kanister besitzen ein platzsparendes Design zur Lagerung und Ausgabe verschiedener Lösungsmittel.
Diese Kanister sind durch eine weite Öffnung zum Befüllen und Reinigen sowie einen robusten Edelstahlgriff gekennzeichnet. Durch die fluorierte Oberfläche (innen und außen) werden die Sperreigenschaften verbessert und die Lösungsmittelabsorption vermindert, während die Langzeitleistung des Behälters gesteigert wird und Permeationsverluste verhindert werden
Eigenschaften:
  • Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten
  • Eingearbeiteter Hahnansatz für bessere Haltbarkeit und Auslaufsicherheit
  • Die rechteckige Form spart wertvollen Platz
  • Graduiert
Inhalt:
ETFE-Hahn und fluorierter weißer Polypropylen-Schraubverschluss
Achtung:
Nicht für entzündliche Flüssigkeiten geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2.4 Gallone.
Kapazität (metrisch) 9L
Verschlussmaterial Fluoriertes Polypropylen
Verschlussgröße 100mm
Farbe Weiß (lichtundurchlässig)
Beschreibung Autoklavierbare rechteckige Ballonflasche mit Hahn
Innendurchmesser (metrisch) Hals 89mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Lagern und Dispensieren zahlreicher Lösungsmittel
Höhe (metrisch) mit Verschluss 358mm
Enthält Eingegossener Hahnansatz
Länge (metrisch) 216mm
Material Fluoriertes HDPE
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn
Breite (metrisch) 147mm