Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated HDPE, Jerry Can with Closure
Artikelnummer. 10330341
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10330341 10 l 1 Stück
11754334 10 l -
11764334 20 l 4 Stück
10054790 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10330341 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22420025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.48 €
    83.67 € / 1 Stück
    Sparen 28.81 €
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: Langfristige Behälterleistung, für den harten Einsatz bestimmt; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Verbessern Sie die Langzeitleistung von Behältern und verhindern Sie einen Verlust durch Permeation mit Thermo Scientific™ Nalgene™ fluorierten Kanistern mit Verschluss, die auf eine starke Beanspruchung ausgelegt sind. Robuste Ausführung, große Standfläche und tiefliegender Schwerpunkt für mehr Stabilität. Die fluorierte Oberfläche (innen und außen) verbessert die Barriereeigenschaften und senkt die Lösungsmittelabsorption. Die rechteckige Form ist ideal für begrenzten Lagerraum geeignet. Der Eingearbeiteter Griff und die Vertiefung im Boden bieten eine bessere Kontrolle beim Ausgießen.
Mit fluoriertem PP-Schraubverschluss. Für höchste Beanspruchung. Verbesserte Rückhalteeigenschaften und verringerte Lösungsmittelabsorption und -penetration durch Fluorierung innen und aussen. Die Fluorierung verbessert die Haltbarkeit des Kanisters und verringert Verluste durch Permeation. Standfest durch grosse Standfläche und niedrigen Schwerpunkt. Eingearbeiteter Ausguss. Eingeformte Graduierung in Litern. Geeignet für die Verwendung mit den meisten Säuren, Alkaliverbindungen und aggressiven organischen Lösungsmitteln. Graduiert. Auslaufsicher.
Volumen: 12L
Verschluss: 53Bmm
Masse: 191/229/368mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 Bmm
Verschlusstyp Schraube
Farbe Weiß
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,4 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Abmessungen (L x B x H) 10 x 8 x 15 in. (246 x 199 x 376 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Langfristige Behälterleistung, für starke Beanspruchung gedacht, Transportation ​
Graduierungen Mit Graduierung in Litern
Material Fluoriertes HDPE
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Kanister
Sterilität Steril
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for two minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.