Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Messbecher mit Henkel (HDPE)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521489
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10441751 1000 ml 1 Stück
10310771 3000 ml 1 Stück
2 options
Nicht für Heizplatten geeignet.
Artikelnummer. 10441751
Marke: Thermo Scientific™ 12201250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht für Heizplatten geeignet.
Thermo Scientific Nalgene Messbecher haben eine extra starke Seitenwand für die sichere Handhabung von Säuren, Basen und heißen Lösungen.
Thermo Scientific Nalgene Messbecher haben eine extra starke Seitenwand für die sichere Handhabung von Säuren, Basen und heißen Lösungen.
Die graduierten Messbecher mit rechteckigem Henkel zum erleichterten Tragen und Ausgießen verfügen über eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit.
  • Eingegossene Graduierung in Unzen und ml verschleißt nicht bei kontinuierlichem Gebrauch oder bei Waschungen
  • Eingearbeiteter rechteckiger Henkel ermöglicht einfache, sichere Handhabung und Ausgießen
  • Aufgrund ausgezeichneter chemischer Beständigkeit für zahlreiche Lösungen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Graduierte Becher mit Henkel
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material HDPE
Graduierungsbereich 100mL- 1000mL
Enthält Griff
Schritten 100 ml
Menge 1 Stück/Packung; 6 Stück/Karton
Typ Becher
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Scale Gegossene Doppelskala
Modell Behandelt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden