Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Messbecher, niedrige Form
Beschreibung
Die robusten und widerstandsfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Becher, niedrige Form, eignen sich sind für den Gebrauch von -270 °C bis 250 °C. Sie sind aus chemisch beständigem Perfluoralkoxyharz hergestellt, verfügen über einen dickwandige Konstruktion und sind so ideal für den Dauergebrauch im Labor.
- Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung für eine präzise Kontrolle beim Ausgießen
- Hohe Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, einschließlich stärkster Schwefel-, Salpeter-, Chrom- und Phosphorsäuren – kontaminiert den Inhalt nicht mit herauslösbaren Substanzen
- Autoklavierbar/PFA
- Nicht auf Heizplatten verwenden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
| Beschreibung | Becher Griffin, niedrige Form, PFA, 250 ml |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Material | PFA |
| Menge | 1 Stück/Packung; 6 Stück/Karton |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Graduated | Nein |
| Scale | Keine Graduierungen |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.