Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stainless Steel, Handle
Artikelnummer. 10623923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Each
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10623923 Each 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10623923 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22290001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.40 €
    42.90 € / 1 Stück
    Sparen 3.50 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: Ballonflasche für den Einmalgebrauch (20 l)
Transportieren Sie sicher Flüssigkeiten mit dem Thermo Scientific™ Nalgene™ Griff für Ballonflaschen zum Einmalgebrauch, einem Edelstahl-Handgriff zur Anbringung an 20 l-Ballonflaschen. Zur Verwendung mit Nalgene™ sterilen Ballonflaschen für den Einmalgebrauch (Kat.-Nr. 342289-0050).
  • Stainless-steel handle
  • For use with Nalgene™ Sterile Single Use Carboy (Cat. No. 342889-0050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Ballonflasche für den Einmalgebrauch (20 l)
Material Edelstahl
Anzahl pro Karton 1 Ea.
Produkttyp Griff
Menge Each
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation