Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles
Artikelnummer. p-4521792
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
Verpackung:
Großpackung
Laborpackung
Manipulationssicheres Band, Laborpackung
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 10453248
Marke: Thermo Scientific™ 375124
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen zertifizierten sterilen und sofort einsetzbaren Flaschen entfallen die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die damit verbundenen Validierungen.
Vermeiden Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Biotainer-Flaschen™ die Kosten für Reinigung, Sterilisation und damit verbundene Validierungen – ideal für die Lagerung und den Transport biologischer Materialien. Flaschen bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und eignen sich für Lagerungsbedingungen von -100 ° bis +120 °C. Biotainer sind zertifiziert als steril und gebrauchsfertig.
Hauptmerkmale:
  • Mit Silikon ausgekleidete 38 mm-Polypropylen-Verschlüsse für Auslaufsicherheit†
  • Mit Gammabestrahlung auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) von 10-6 sterilisiert
  • Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
  • Geeignet für die Lagerung unter Bedingungen von -100 ° bis +120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 l
Kapazität (angloamerikanisch) 135,3 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) 5.6 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport, Transportation ​
Enthält Biotainer, Bulk-pack
Material HDPE
Anzahl pro Karton 24/Cs.
Verpackung Großpackung
Menge 24/Pckg. 24/Karton
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -100°C to 120°C
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP <661>, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1520
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 299 mm
Produkttyp Storage Bottle
Höhe (angloamerikanisch) 11,77 in.
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 143 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.