Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ rechteckige HDPE-Ballonflasche mit Hahn, 20 l
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9078041
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10353401
Marke: Thermo Scientific™ 23200020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kapazität (metrisch): 9 l
Lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser mit den platzsparenden, rechteckigen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Ballonflaschen mit Hahn. Diese Ballonflaschen haben einen Edelstahlgriff und eine weite Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Diese Ballonflaschen sind stabil und robust, besitzen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und sind eine gute Wahl zum Dispensieren von Stammlösungen.
  • Mit Hahn und Schraubverschluss aus Polypropylen und TPE-Dichtung
  • Weite Halsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen, Umfüllen und Reinigen der Ballonflaschen
  • Permanente Graduierungen in Schritten von 5 l und 1 gal. gewährleisten bequemes Dosieren
  • Edelstahlgriff für den bequemen Transport der Behälter
  • Der in einem Stück geformte Hahn bietet Stabilität und Auslaufsicherheit
  • Für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wird der Hahn mit einem praktischen Schlauchadapter geliefert
  • Rechteckige Form spart wertvollen Platz auf Ihrem Labortisch
  • Graduiert/auslaufsicher†
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschluss, Stahlgriffe. † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,4 gal.
Kapazität (metrisch) 9 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 mm
Farbe Weiß (lichtundurchlässig)
Beschreibung Rechteckige Ballonflasche mit Hahn
Innendurchmesser (metrisch) Hals 86 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser
Höhe (metrisch) mit Verschluss 361 mm
Enthält Eingegossener Hahnansatz
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn