Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril, auf Tablett eingeschweißt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521873
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 ml
15 ml
Packungsgröße:
896 Stück
980 Stück
Artikelnummer. 10513955
Marke: Thermo Scientific™ 3420029025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese aufTabletts verpackten Diagnoseverschlussflaschen eignen sich für zahlreiche Verpackungsanwendungen.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Diagnoseverschlussflaschen eignen sich für verschiedene kleinvolumige Anwendungen. Die Flaschen können in Test-Kits verwendet werden und werden für eine einfache Handhabung in eingeschweißten SBS-Tabletts geliefert. Die Tabletts können als Hilfe beim Beladen von maschinellen Abfüllsystemen dienen. Sie werden mit aufgesetzten Verschlüssen und ohne Einlagen geliefert, die Falten werfen können.
  • In kontrollierter Umgebung hergestellt.
  • Einschließlich weißer Polypropylen-Verschlüsse ohne Einlage
  • Frei von RNAse und DNAse (342002-9025)
  • Die haltbaren und gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
  • Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen werden mit eingesetztem Verschluss in eingeschweißten Tabletts geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,25 oz., 8 ml
Kapazität (metrisch) 8 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,25 oz.
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 980
Anzahl pro Packung 98
Sterilität Steril
Zertifiziert RNAse- und DNAse-frei
Halsausführung 20 bis 415 mm
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert: Steril 10-6 SAL-, RNAse-, DNAse-, hDNA- und Pyrogen-frei. Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 45 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 1,77 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20-415 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.