Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ beständige HDPE-Flaschen mit Verschluss: Laborpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521950
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
4 l
Verschlussgröße:
53B
83B
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10781421 1 l 53B 6 Stück
10791421 2 l 53B 2 Stück
10606181 4 l 83B 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10781421
Marke: Thermo Scientific™ 21251000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern und transportieren Sie Flüssigkeiten oder trockene Chemikalien mit diesen großen, dickwandigen Weithalsflaschen, die speziell für besonders intensive Beanspruchung geeignet sind.
Lagern und transportieren Sie Flüssigkeiten oder trockene Chemikalien mit diesen großen, dickwandigen Thermo Scientific™ Nalgene™ beständigen HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss, die speziell für besonders intensive Beanspruchung geeignet sind. Wird als Vorrats- und Auffangbehälter in automatisierten Anlagen verwendet.
  • Auslaufsichere† einsatzlose Verschlüsse aus weißem Polypropylen
Im Lieferumfang enthalten:
Weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml, 32 oz.
Kapazität (metrisch) 1 l
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Strapazierfähige Flaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 226 mm
Produkttyp Flasche für höchste Beanspruchung
Höhe (angloamerikanisch) 8,89 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53B
Durchmesser (metrisch) 93 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss (assembliert)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.