Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Artikelnummer. 11385464
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11385464 10 l 6 Stück
10070851 6 l 1 Stück
10309970 10 l -
15991481 20 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11385464 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00 €
    404.00 € / 6 Stück
    Sparen 28.00 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Gießen Sie Flüssigkeiten leicht und präzise mit dem abgewinkelten integrierten Ausguss des Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Kanisters aus, der eine robuste Bauweise mit großer Standfläche und niedrigem Schwerpunkt für größere Stabilität aufweist. Der eingearbeitete Griff und eine Vertiefung im Boden sorgen für stabile Handhabung beim Anheben und Ausgießen während die Platz sparende, rechteckige Form limitierten Lagerraum optimal nutzt.
Mit PP-Schraubverschluss. Stabile, robuste Konstruktion für höchste Beanspruchung. Hohe Standfestigkeit durch grosse Standfläche und tiefliegenden Schwerpunkt. Langer, seitlich versetzter Ausguss für präzises Dosieren von Flüssigkeiten. Anhängender Verschluss kann nicht verloren gehen. Permanente Graduierung in Litern. Der Boden ist so konstruiert, dass er beim Ausgiessen einen zusätzlichen Halt bietet. Graduiert. Auslaufsicher.
Volumen: 10L
Verschluss: 53Bmm
Masse: 191/229/368mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 Bmm
Verschlusstyp Schraube
Farbe Weiß
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.5 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Abmessungen (L x B x H) 9.6 x 7.8 x 14.8 in. (246 x 199 x 376 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage, Transportation ​
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Kanister
Sterilität Steril
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Show More Show Less
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.