Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Artikelnummer. 11375464
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11375464 6 l 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11375464 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22400015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 €
    371.00 € / 6 Stück
    Sparen 63.00 €
    14% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Gießen Sie Flüssigkeiten leicht und präzise mit dem abgewinkelten integrierten Ausguss des Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Kanisters aus, der eine robuste Bauweise mit großer Standfläche und niedrigem Schwerpunkt für größere Stabilität aufweist. Der eingearbeitete Griff und eine Vertiefung im Boden sorgen für stabile Handhabung beim Anheben und Ausgießen während die Platz sparende, rechteckige Form limitierten Lagerraum optimal nutzt.
Mit PP-Schraubverschluss. Stabile, robuste Konstruktion für höchste Beanspruchung. Hohe Standfestigkeit durch grosse Standfläche und tiefliegenden Schwerpunkt. Langer, seitlich versetzter Ausguss für präzises Dosieren von Flüssigkeiten. Anhängender Verschluss kann nicht verloren gehen. Permanente Graduierung in Litern. Der Boden ist so konstruiert, dass er beim Ausgiessen einen zusätzlichen Halt bietet. Graduiert. Auslaufsicher.
Volumen: 6L
Verschluss: 53Bmm
Masse: 152/203/343mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1.5 gal.
Kapazität (metrisch) 6 l
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 Bmm
Verschlusstyp Schraube
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 36 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung 1 Ea.
Produkttyp Kanister
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.