Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, rechteckige Ballonflasche
Artikelnummer. 10180341
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10180341 20 l 1 Stück
10706801 9 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10180341 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22110050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00 €
    128.00 € / 1 Stück
    Sparen 51.00 €
    28% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die breite Öffnung dieser rechteckigen Ballonflaschen aus HDPE vereinfacht Befüllen, Transfer und Reinigung. Sie bestechen durch ihre robuste, platzsparende Konstruktion.
Diese rechteckigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Ballonflaschen aus HDPE ohne Hahn können durch die weite Öffnung problemlos befüllt, umgefüllt und gereinigt werden. Diese robusten, platzsparenden Ballonflaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind mit einer eingegossenen, gut ablesbaren Skala in Litern und Gallonen versehen.
  • Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten für bequemes Dosieren
  • Praktisch für trockene Materialien wie Feststoffe und Pulver
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
  • 100 mm-Schraubverschlüsse aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 – 415 mm
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 12.5 x 8.63 x 15 in. (318 x 219 x 381 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Praktisch für trockene Materialien wie Feststoffe und Pulver, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Material HDPE
Anzahl pro Karton 4/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Rechteckige Ballonflasche
Sterilität Steril
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for two minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.