Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ sterile Einweg-Ballonflasche aus HDPE
Artikelnummer. 15430655
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20L
33 l
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15430655 33 l 1 Stück
10758851 20L 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430655 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3422890075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 €
    264.00 € / 1 Stück
    Sparen 60.00 €
    18% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Nalgene HDPE-Ballonflaschen für Einmalgebrauch erfordern keine Reinigung, keine Vorbereitung, keine Set-Up-Kosten.
Vermeiden Sie mit den gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Ballonflaschen für den Einmalgebrauch die Kosten für die Reinigung, Vorbereitung und das Setup. Die Einweg-Gefäße aus Polyethylen hoher Dichte werden steril geliefert und eignen sich ideal für die Lagerung von sterilen Flüssigkeiten und pharmazeutischen/biotechnologischen Produkten.
Eigenschaften
  • HDPE, Polypropylen-Verschluss
  • Steril
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen
Einsteckbarer Edelstahlgriff erhältlich (2229-0001)
Mit
PP-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 8,7 gal.
Kapazität (metrisch) 33 l
Zertifizierung/Konformität Lebensmittelqualität, USP-Klasse VI, nicht-zytotoxisch
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83B
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 64 mm
Außendurchmesser (metrisch) 381 mm
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Lagerung steriler Flüssigkeiten und pharmazeutischer/biotechnologischer Produkte., Transportation ​
Höhe (metrisch) mit Verschluss 546 mm
Enthält Molded-In Handles
Material HDPE
Produkttyp Ballonflasche
Sterilität Steril
Arbeitsablaufschritt Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage
Show More Show Less
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.