Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™manipulationssichere HDPE-Verschlüsse, steril, Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15337995
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
42 mm
Packungsgröße:
240 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) unitSize
15337995 42 mm 240 Stück
1 options
Artikelnummer. 15337995
Marke: Thermo Scientific™ 3421410384
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die manipulationssicheren Nalgene™ HDPE-Verschlüsse wurden speziell für die Verwendung mit quadratischen Medienflaschen aus PET/PETG entwickelt. Ausgestattet mit einem manipulationssicheren Sicherheitsring als Originalitätsverschluss, der die spezielle Auslaufsicherheit† unserer Flaschen/Verschlusssysteme mit der Möglichkeit kombiniert, die Unversehrtheit des Inhalts nachzuweisen.
Die manipulationssicheren Nalgene™ HDPE-Verschlüsse wurden speziell für die Verwendung mit quadratischen Medienflaschen aus PET/PETG entwickelt.
Eigenschaften:
  • Erhältlich in 38-430 Ausführung
  • Natürliche HDPE-Verschlüsse sind frei von tierischen Komponenten (ADC)
  • Passen auf Nalgene Medienflaschen aus PET und PETG mit - Hals (außer ml-Medienflaschen aus PETG)
  • Garantiert auslaufsicher bei Verwendung mit Nalgene Medienflaschen aus PET und PETG
  • Einfaches Aufbringen und Aufbrechen des manipulationssicheren Dichtungsrings
  • Mit Gammastrahlung auf SAL-Wert 10-6 sterilisiert
  • Zum Bedrucken oder Etikettieren geeignete ebene Fläche
Bestellhinweis:
Verschlüsse sind steril und werden in Großpackung geliefert. Nalgene PET- oder PETG-Medienflaschen mit 38-430er Mündung ohne Verschlüsse sind gesondert zu bestellen. Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit 100 mm oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Beschreibung Manipulationssicherer HDPE-Verschluss
Material HDPE
Anzahl pro Karton 240
Anzahl pro Packung 240
Verpackung Großpackung
Sterilität Steril
Gewindegröße (metrisch) 42 mm
Halsausführung 38-430
Zertifizierung/Konformität Gemäß ISO-Norm 13485:2016 hergestellt
Fit for Purpose Steril
Produkttyp Manipulationssicherer Verschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene quadratische PET/PETG-Medienflaschen (außer 125 ml-PETG-Medienflaschen)