Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Strapazierfähige zylindrische LLDPE-Tanks mit Deckel
Artikelnummer. 10112641
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
19 l
28 l
38 l
57 l
113 l
208 l
303 L
378 L
568 L
757 L
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10112641 303 L 1 Stück
10623062 19 l 1 Stück
10000731 28 l 1 Stück
10439762 38 l 1 Stück
10748371 57 l 1 Stück
10748561 113 l 1 Stück
10384591 208 l 1 Stück
10030741 378 L 1 Stück
10192681 568 L 1 Stück
10152731 757 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10112641 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 111000080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 €
    954.00 € / 1 Stück
    Sparen 211.00 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Zylindergrößen von 19 bis 757 l finden Sie den richtigen Tank für die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen.
Finden Sie den richtigen Tank für die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Die stabilen, strapazierfähigen, zylindrischen Thermo Scientific™ Nalgene™ LLDPE-Tanks mit harten Oberflächen sind in Größen von 19 bis 757 l erhältlich und werden mit Deckeln, die die Verdunstung und Kontamination erheblich reduzieren, geliefert.
Stabile Tanks mit harten Oberflächen bieten gute Temperaturtoleranz.
  • Größen bis 378 l sind mit werkseitig installierten Hähnen erhältlich
  • Passend für Nalgene Tank-Liner Bestell-Nr. 343050 und Serie
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 24 in.
Außendurchmesser (metrisch) 61 cm
Typ Behälter mit Deckel
Material LLDPE
Kapazität (angloamerikanisch) 80 gal.
Kapazität (metrisch) 303 L
Höhe (angloamerikanisch) 48 in.
Höhe (metrisch) 122 cm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.