Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Vakuumflaschen für höchste Beanspruchung mit Verschluss: Laborpackung
Artikelnummer. 10515733
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1 l
2 l
4 l
5 l
Verschlussgröße:
53B
53 B
83B
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10515733 5 l 83B 1 Stück
10468802 250 ml 53B 6 Stück
10045260 1 l 53 B 6 Stück
10411601 2 l 53 B 2 Stück
10196780 4 l 83B 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10515733 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21265000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die strapazierfähigen PPCO-Vacuumflaschen halten einem vollen Vakuum über 24 Stunden stand und eignen sich perfekt für die hohen Anforderungen in Biotechnologielabors.
Die strapazierfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Vakuumflaschen halten einem vollen Vakuum über 24 Stunden stand. Diese dickwandigen Flaschen widerstehen wiederholten Vakuum-Anwendungen bei Raumtemperatur und eignen sich somit perfekt für die hohen Anforderungen in Biotechnologielabors. Geeignet als Abfall-Saugflasche oder autoklavierbarer Fermenter für Scale-Up-Anwendungen in der Zellkultur.
Merkmale:
  • Polypropylen-Copolymer
  • Groß
  • Weithals
  • Chemisch beständig
  • Robuste 53B- und 83B-Verschlüsse mit TPE-Dichtungen
Hinweis: Vor dem Autoklavieren Gewindeverbindungen vollständig trennen bzw. Verschluss abnehmen.
Lieferumfang: Polypropylen-Verschlüsse mit Dichtung
Kompatibilität: Kann mit dem Füll-/Belüftungsverschluss verwendet werden (Art.Nr. 2162, separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 5 l
Kapazität (metrisch) 5 l
Farbe Naturfarben
Beschreibung Strapazierfähige Vakuumflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 64 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 4
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 83B
Closure Included Ja
Graduated No
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 414 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,89 in.
Verschlussauskleidung TPE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83B
Durchmesser (metrisch) 156 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss (assembliert)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1,25 gal .
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp Flasche für höchste Beanspruchung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.