Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Heavy-Duty Rectangular Carboy
Artikelnummer. 15981481
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Case of 4
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15981481 Case of 4 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15981481 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22140050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 €
    732.00 € / 4 Stück
    Sparen 53.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: Lagerung und Transport von Reagenzien.; Farbe: Weiß
Lagern und transportieren Sie Reagenzien mit der Thermo Scientific™ Nalgene™ strapazierfähigen rechteckigen HDPE-Ballonflasche. Die rechteckige Form nutzt begrenzten Stauraum optimal aus und der große Griff ist auch mit Handschuhen einfach zu bedienen. Diese strapazierfähige Polyethylen-Ballonflasche ist haltbar und platzsparend zugleich.
Merkmale:
  • Dickwandige Ausführung für gute Haltbarkeit und chemische Beständigkeit
  • Graduierung in Schritten von 5 l und 1 gal.
  • Graduierte, auslaufsichere† Ventilversiegelung mit 70 mm-Schraubverschluss ohne Einlage
  • Nicht autoklavierbar
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
† Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt und b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen.
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Verschlussauskleidung Unlined
Verschlussgröße 70 mm
Verschlusstyp Screw
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 323 x 234 x 399 mm (12.1 x 9.2 x 15.7 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport von Reagenzien., Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Material HDPE
Anzahl pro Karton 4/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Rechteckige Ballonflasche
Sterilität Steril
Menge Case of 4
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) Verschlusssysteme für Flaschen/Kolben/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt; b) Verschlusssysteme für Flaschen/Kolben/Trichter mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang standhalten, ohne dass Wasser austritt.