Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Beschreibung
Vielseitigkeit zu niedrigeren Kosten im Vergleich mit Edelstahltanks. Thermo Scientific™ Nalgene™ strapazierfähige zylindrische LLDPE-Tanks sind stoß- und abriebfest und beständig gegen die meisten Säuren, Alkohole und Basen. Erhältlich in Größen von 19 bis 208 l.
Eigenschaften:
- Aus einem Stück gegossen, keine Nähte
- Nominale Wanddicke von 3,97 mm (5/32 in.)
- Gestufter Rand bietet Verstärkung und einen Griff zum Anheben
- Kann mit werkseitig installiertem Hahn modifiziert werden
- Nicht autoklavierbar
Hinweis
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Typ | Behälter mit Deckel |
| Material | LLDPE |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 10 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 38 L |
| Länge (metrisch) | 45 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Höhe (metrisch) | 30 cm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.