Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Stainless-Steel Clamps
Beschreibung
Sorgen Sie für auslaufsichere† Flüssigkeitsanschlüsse mit hochbelastbaren, autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Edelstahlklammern. Diese starken Klammern mit Federmechanismus sind für den Einsatz mit Nalgene Sanitär-Ballonflaschen vorgesehen.
- Volumen: Klemme, φ 76mmL
- Material: Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Klemme |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene Ballonflasche mit Sanitärflansch |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 7.6 cm |
Begrenzte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Der Begriff auslaufsicher wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.