Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ L900 Flüssigreiniger
Artikelnummer. 10769041
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 l
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10769041 4 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10769041 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 9004000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 €
    231.30 € / 4 Stück
    Sparen 42.70 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific Nalgene L900 Flüssigreiniger wurde speziell für die gründliche Reinigung aller Laborartikel aus Kunststoff, insbesondere aus Polycarbonat, entwickelt.
Thermo Scientific Nalgene L900 Flüssigreiniger wurde speziell für die gründliche Reinigung aller Laborartikel aus Kunststoff, insbesondere aus Polycarbonat, entwickelt.
Die umweltfreundliche Zusammensetzung verursacht keine Haarrisse, Spannungsrisse oder Trübungen in Kunststoffen.
  • Zum Spülen von Hand oder in der Spülmaschine
  • Biologisch abbaubar
  • Nicht toxisch
  • Geringes Schäumen
  • Speziell für Nalgene Laborartikel aus Kunststoff entwickelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung L900 Flüssigwaschmittel; L900 Flüssigwaschmittel , 1,06 gal .
Menge 4 Pk.
Volumen (angloamerikanisch) 1,06 gal.
Volumen (metrisch) 4 l