Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Große PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10666721
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2L
4 l
8L
Verschlussgröße:
38 bis 430 mm
38–430 mm
53B
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10666721
Marke: Thermo Scientific™ 22030010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern Sie korrosive Chemikalien und destilliertes Wasser in großen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen, die gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole beständig sind.
Lagern Sie korrosive Chemikalien und destilliertes Wasser in großen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss, die gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole beständig sind. Große Größen dieser Flaschen aus Polypropylen-Copolymer verfügen über eine integrierte Schlaufe.
Eigenschaften:
  • 4 und 8 l-Flaschen besitzen eine eingearbeitete Schlaufe zur Befestigung eines Etiketts
  • Geringeres Gewicht als Glasflaschen zum einfachen Tragen
  • Transparenz ermöglicht einfaches Ablesen von Füllständen
  • Verschlüsse ohne Einlagen sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können.
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen. Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 gal., 4 l
Kapazität (metrisch) 4 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Große Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 38 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 333 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 13,1 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38–430 mm
Durchmesser (metrisch) 152 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.