Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Flaschen mit Tropfpipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521603
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 ml
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10070711
Marke: Thermo Scientific™ 24160060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen LDPE-Enghalsflaschen mit Polyethylen-Tropfpipette und durch den Verschluss eingeführtem Neopren-Ballon können Sie tropfenweise oder im Strahl dispensieren.
Thermo Scientific Nalgene LDPE-Flaschen mit Tropfpipette besitzen eine Pipette aus Polyethylen mit Neopren-Saugball.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
  • LDPE ist kontaktklar, wodurch der Flüssigkeitsstand leicht zu erkennen ist.
  • Bequemes Dispensieren von Tropfen oder Strahl mit Neopren-Saugball.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 12
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003
Dropper Capacity 60 mL
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 122 mm
Produkttyp Tropfflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,52 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,8 in.
Verschlussmaterial Polypropylen, Neopren, PE-Stiel
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 38,9 mm
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.