Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen aus LDPE
Artikelnummer. 10677131
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10677131 250 ml 24 mm 6 Stück
10004850 15 ml 20 mm 12 Stück
10126640 30 ml 20 mm 12 Stück
10400051 60 ml 20 mm 12 Stück
10743481 125 ml 24 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10677131 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 24110250
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese durchsichtige LDPE-Tropfdispenser-Verschlussflasche lässt sich mit einer Hand bequem bedienen.
Die durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Tropfdispenser-Flaschen mit Verschluss lassen sich bequem mit einer Hand anwenden. Die Flaschen verfügen über angehängte Verschlusskappen, die sicher einrasten und beim Zusammendrücken der Flaschen nicht wegbrechen. Diese Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte sind chemisch kompatibel mit den meisten Säuren, Basen und Alkoholen. Der Flüssigkeitsstand ist durch die durchsichtige Wand leicht zu erkennen.
  • Die Flasche dispensiert nur einzelne Tropfen für eine zuverlässige Abgabe.
  • Der unverlierbare Verschluss aus Polypropylen bleibt an der richtigen Stelle, wenn die Flasche zusammengedrückt wird — zur Vermeidung versehentlicher Dispensierung der Flüssigkeit.
  • Die bequeme einhändige Bedienung entlastet die andere Hand.
Bestellinformationen:
Ersatzkappe für 15, 30 und 60 ml-Flaschen, Kat. Nr. 712411-1030
Ersatzkappe für 125 und 250 ml-Flaschen, Kat.Nr Nr. 712411-1125
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Anzahl pro Karton 36
Anzahl pro Packung 6
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 121,92 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,8 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 60,96 mm
Verschlusstyp Ausgusskappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Produkttyp Tropfen-Spenderflasche