Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen aus LDPE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521595
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10004850
Marke: Thermo Scientific™ 24110015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese durchsichtige LDPE-Tropfdispenser-Verschlussflasche lässt sich mit einer Hand bequem bedienen.
Die durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Tropfdispenser-Flaschen mit Verschluss lassen sich bequem mit einer Hand anwenden. Die Flaschen verfügen über angehängte Verschlusskappen, die sicher einrasten und beim Zusammendrücken der Flaschen nicht wegbrechen. Diese Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte sind chemisch kompatibel mit den meisten Säuren, Basen und Alkoholen. Der Flüssigkeitsstand ist durch die durchsichtige Wand leicht zu erkennen.
  • Die Flasche dispensiert nur einzelne Tropfen für eine zuverlässige Abgabe.
  • Der unverlierbare Verschluss aus Polypropylen bleibt an der richtigen Stelle, wenn die Flasche zusammengedrückt wird — zur Vermeidung versehentlicher Dispensierung der Flüssigkeit.
  • Die bequeme einhändige Bedienung entlastet die andere Hand.
Bestellinformationen:
Ersatzkappe für 15, 30 und 60 ml-Flaschen, Kat. Nr. 712411-1030
Ersatzkappe für 125 und 250 ml-Flaschen, Kat.Nr Nr. 712411-1125
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 96,52 mm
Produkttyp Tropfen-Spenderflasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,8 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 24,89 mm
Verschlusstyp Ausgusskappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten. †Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.