Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy Spülflaschen aus LDPE
Beschreibung
Durch den festen Sitz von Steigrohr und Verschluss kann ein Lösen beim Zusammendrücken der Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy LDPE-Spritzflaschen verhindert werden. Diese flexiblen Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte wurden dazu entwickelt, ihren Inhalt durch das obere Ende einer einteiligen Verschluss/Steigrohrhalterung abzugeben, um eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise zu gewährleisten. Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden.
- Polypropylen-Schraubverschluss und -Steigrohrhalterung mit PPCO-Steigrohr
- Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden
- Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert die Ablösung beim Zusammendrücken der Flasche
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Enthält | Mit Steigrohr und -halterung |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Karton | 24 |
| Anzahl pro Packung | 6 |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Öffnung | Eng |
| Mehr anzeigen |