Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Flaschen mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11359684
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
missing translation for 'unitSize'
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Product Code. 11359684
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3820030004
Only null left
Add to basket
Add to basket
Diese LDPE-Enghalsverschlussflaschen mit niedrigem Partikel-/Metallgehal ermöglichen ein präzises Befüllen und Ausgießen.
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Verschlussflaschen mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt gewährleisten ein genaues Befüllen und Ausgießen. Diese Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte sind für die Aufnahme von weniger als 20 Partikeln pro Milliliter bei min. 0,3 Micron zertifiziert.
Merkmale:
  • Auf Partikel- und Spurenmetallgehalt zertifiziert
  • Hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
  • Durchscheinend
  • Garantiert auslaufsicher†
Metalle zertifiziert nach Mikrolitergehalt (ppb) <0,20 Hg, <0,5 Be, <1,0 As, Cd, Pb, <2,0 Sb, Se, <5,0 Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, <10 Ba, Ni, Zn, <50 Mg, <75 Al, <100 Ca, Fe, K, Na. Jede Flasche ist doppelt verpackt und wurde unter einer Reinluftwerkbank der Klasse 10 in einem Reinraum der Klasse 100 verpackt. Ausgezeichnet für die Aufbewahrung von ICP-MS-Reagenzien und Standardlösungen. Das Produkt enthält ein Qualitätszertifikat zum Nachweis, dass das Produkt gemäß Spezifikationen getestet und akzeptiert wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Flasche mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Niedriger Partikelgehalt Ja
Halsausführung 24 mm
Zertifizierung/Konformität Auf Partikel- und Spurenmetallgehalt zertifiziert
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 101 mm
Produkttyp Flasche mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt
Breite (angloamerikanisch) 1,98 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,97 Zoll
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Show More Show Less
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. †Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.