Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, runde Ballonflasche
Artikelnummer. 10792701
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
20 l
25 l
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10792701 25 l 1 Stück
10670714 10 l 6 Stück
10782682 10 l 1 Stück
11371684 15 l 4 Stück
15971481 15 l 4 Stück
10250831 20 l 1 Stück
10119170 50 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10792701 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22100065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 €
    110.75 € / 1 Stück
    Sparen 66.25 €
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien.
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien.
Dank der breiten Henkel ist das Tragen und Dosieren mit LDPE-Ballonflaschen selbst mit Handschuhen problemlos möglich.
  • Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Weißer Polypropylen-Schraubverschluss und 83B-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 6.5 gal.
Kapazität (metrisch) 25 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83B
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 64 mm
Außendurchmesser (metrisch) 287 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport von Reagenzien, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Höhe (metrisch) mit Verschluss 594 mm
Enthält Griffe
Material LDPE
Anzahl pro Karton 4/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Griff
Form Rund
Sterilität Steril
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Show More Show Less
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.