Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Runde Ballonflasche mit Hahn
Beschreibung
Mit den runden Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Ballonflaschen mit Hahn können Sie destilliertes Wasser, Säuren und Reagenzien sammeln und dispensieren. Die Ballonflaschen aus Polyethylen mit niedriger Dichte haben einen eingearbeiteten Hahnansatz für Komfort, Stabilität und Auslaufsicherheit.
- Durchgehende Einteilung in Schritten von 1 gal. und 5 l erleichtern das Dosieren.
- Integrierte Henkel an den Schultern der vier größten Flaschen erleichtern das Tragen
- Eingearbeiteter Hahnansatz für bessere Haltbarkeit und Auslaufsicherheit
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Mit Schlaufe an 1 gal. (3,8 l) fassenden Flaschen, alle anderen Größen mit Henkel. Flaschen mit Fassungsvermögen von 1 gal. sind nicht graduiert.
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Hahn-Schraubverschluss und TPE-Dichtung † Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 83 B |
| Farbe | Weiß (lichtundurchlässig) |
| Beschreibung | Runde Ballonflaschen mit Hahn |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 64 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 250 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Sammeln und dispensieren von destilliertem Wasser, Säuren und Reagenzien |
| Mehr anzeigen |