Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeutel
Beschreibung
Halten Sie mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht. Diese strapazierfähigen doppelspurigen, dichten Polyethylen-Reißverschlussbeutel sind ideal für kleine Laborartikel, botanische und andere Proben geeignet und können sicher verschlossen werden. Sie werden jedoch nicht für die Lagerung von Flüssigkeiten empfohlen.
- Transparentes Polyethylen niederer Dichte zur einfachen Identifikation des Inhalts
- Wände mit einer Stärke von 4 mm schützen Ihre Proben
- In den wasserdichten Beuteln bleibt der Inhalt trocken
- Transparent
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Strapazierfähige Beutel mit Doppelverschlussrillen sind ideal für Kleinteile im Labor und botanische oder andere Proben. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | LDPE |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Länge (metrisch) | 20.3 cm |
| Breite (metrisch) | 12.7 cm |