Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen aus weißem LDPE: Großpackung
Artikelnummer. 10670334
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Packungsgröße:
2000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Packungsgröße
10670334 15 ml Naturfarben 2000 Stück
10344153 4 ml Naturfarben 2000 Stück
10120953 4 ml Weiß 2000 Stück
10494933 8 ml Naturfarben 2000 Stück
10212773 8 ml Weiß 2000 Stück
10495893 15 ml Weiß 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10670334 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3127509050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 €
    962.00 € / 2000 Stück
    Sparen 103.00 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen LDPE-Tropfflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte können Sie wiederholte und zuverlässige Routinedosierungen durchführen.
Mit den weißen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Tropfflaschen lassen sich routinemäßige Dispensieraufgaben wiederholt durchführen. Diese Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte sind zum Gebrauch mit Nalgene Tropfkontrollspitzen und Verschlüssen vorgesehen.
  • Flaschen aus naturfarbenem oder weißem LDPE
  • Sicheres Einrasten der Tropfkontrollspitze (separat bestellbar)
  • Tropfspitze zur Aufgabe von 40 oder 50 μl-Tropfen (wasserbasiert), separat erhältlich
  • Konsistente und genaue Tropfengröße bei Verwendung mit entsprechenden Nalgene Einsätzen (separat bestellbar)
  • Farbige Tropfverschlüsse erhältlich (separat bestellbar)
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Tropfflaschen werden in Großpackungen zu 2.000/Packung angeboten. Separate Bestellung von Nalgene Tropfkontrollspitzen (Kat. Nr. 312758, 312759) und farbige Verschlüsse (Kat. Nr. 312760) separat.
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 10 mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Closure Included Ja
Drop Size 40/50 ml
Höhe (metrisch) 75 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Flasche mit Tropfkontrolle
Breite (angloamerikanisch) 0,96 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,45 in.
Verschlussgröße 15 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Die Tropfflaschen entsprechen den Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Die weißen LDPE-Flaschen erfüllen die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtundurchlässige Behälter.
Produkttyp Tropfflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.