Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle
Artikelnummer. 10443491
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 L
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10443491 15 L 1 Stück
10261501 10 l 1 Stück
10667521 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10443491 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22340030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 €
    86.67 € / 1 Stück
    Sparen 15.33 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: Lagerung und Transport von Feststoffen, Pulvern und Flüssigkeiten; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Naturfarben
Lagern und transportieren Sie Flüssigkeiten und Pulver in Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsballonflaschen aus LDPE mit Griffen. Durch die praktische, weite Öffnung sind Reinigung und Entnahme problemlos möglich und auch ein Rührer kann eingeführt werden. Die breitschultrigen Griffe ermöglichen selbst mit Handschuhen ein problemloses Tragen und Entleeren. Die Flaschen werden mit einem auslaufsicheren 100 mm-Schraubverschluss aus weißem PP (Polypropylen) geliefert.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte
  • Graduierungen in Schritten von 1 gal. 5 l zur einfachen Handhabung
  • Weithalsöffnung zur Aufnahme von Rührwerken und geeignet für trockene Materialien wie Feststoffe und Pulver
  • Auslaufsicher†/Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 4 gal.
Kapazität (metrisch) 15 L
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100-415 mm
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Feststoffe, Pulver und Flüssigkeiten lagern und transportieren, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Material LDPE
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Griff
Sterilität Steril
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 4,25 gal.
Volumen bis Rand (metrisch) 17 L
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.