Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover
Artikelnummer. 10288680
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
18,9 L
28 L
37,9 L
56,8 L
113,6 L
208 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10288680
Marke: Thermo Scientific™ 541000030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ leichte zylindrische Tanks aus LLDPE mit Graduierung und Deckel eignen sich hervorragend als preiswerte Alternative zu Tanks aus Edelstahl.
Thermo Scientific™ Nalgene™ leichte zylindrische Tanks aus LLDPE mit Graduierung und Deckel eignen sich hervorragend als preiswerte Alternative zu Tanks aus Edelstahl. Diese Tanks aus linearem Polyethylen niedriger Dichte eignen sich ideal für weniger anspruchsvolle Anwendungen und bieten eine ausgezeichnete Spannungsrissbeständigkeit. Die Abdeckung verfügt über einen äußeren Flansch, der bei Verwendung als Einsatz für Stahlfässer über den Rand hinausgeht. In Größen von 5 bis 55 gal. (19 bis 208 l) erhältlich.
  • Nominale Wanddicke von 2,4 mm (0,09 Zoll)
  • Tanks mit Graduierung
  • Tanks mit einem Volumen von 55 gal. können als Einsatz für Stahlfässer verwendet werden
  • Erhältlich mit Abzapfhahn (Bestell- 54102)
  • Nicht autoklavierbar
Hinweis:
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 18 in.
Wandstärke 2,4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 45.7 cm
Typ Behälter mit Deckel
Material LLDPE
Kapazität (angloamerikanisch) 30 gal.
Kapazität (metrisch) 113,6 L
Höhe (angloamerikanisch) 30 in.
Höhe (metrisch) 76,2 cm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.