Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Magnetic PVDF Carboy Stirrer
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Magnetrührer für Ballonflaschen werden zum Mischen großer Mengen von Nährmedien und Pufferlösungen in Nalgene 10- und 20-Liter-Ballonflaschen bei geringen Drehzahlen auf einer Magnet-Rührplatte verwendet.
Zum langsamen Mischen großer Mengen von Medien und Puffern in Nalgene 10- und 20-Liter-Ballonflaschen auf einer Magnet-Rührplatte.
Magnet-Rührplatte erforderlich
Specifications
Specifications
| Verschlussgröße | 83B |
| Beschreibung | Stir Bar D x L: 1/2 x 3 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 10- oder 20 l Nalgene Ballonflaschen mit 83B-Verschluss |
| Länge (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Länge (metrisch) | 588mm |
| Material | PTFE, PVDF, Edelstahl |
| Anzahl pro Karton | 1 Ea. |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Produkttyp | Rührer |
| Menge | Each |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.