Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghalsflaschen aus Teflon™ FEP mit Verschluss
Führen Sie Spurenelementanalysen, Arbeiten im Nieder- und Hochtemperaturbereich sowie Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln oder extremen Reinigungsvorschriften durch.
Marke: Thermo Scientific™ 1600-0032
781.09 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21660" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon FEP-Enghalsflaschen mit Verschluss können Sie Spurenelementanalysen, Arbeiten im Nieder- und Hochtemperaturbereich sowie Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln oder extremen Reinigungsvorschriften durchführen.
- Autoklavierbar und durchsichtig
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
- -105 °C bis +150 °C (-157 °F bis +302 °F)
- Mit auslaufsicheren† ETFE-Schraubverschlüssen
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen. † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
203 mm | |
Schraubverschluss | |
ETFE | |
90 mm | |
Nein | |
1 l | |
Naturfarben, durchscheinend | |
26 mm | |
4 | |
Nicht steril | |
38 mm | |
Autoklavierbar | |
Enghals |
3,55 in. | |
38 mm | |
Enghalsflasche | |
7,98 in. | |
1000 ml, 32 oz. | |
32 oz. | |
Enghalsflasche | |
Teflon FEP | |
1 | |
Naturfarben | |
Ja | |
Nein | |
Rund |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.